Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de polyuréthane blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
38 mm
50 mm
Dimensions:
25 × 50 mm
38 × 50 mm
50 × 50 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Utilisés pour des applications de microbiologie
- Lors du stockage des milieux, il est préférable de couvrir les bouchons avec une feuille de métal afin d’éviter toute contamination par la poussière lors de l’élimination
- Le rétrécissement se produira après une utilisation continue après l’autoclavage, mais cela dépend uniquement de l’application
- Afin d’éliminer la possibilité d’obstruer le flux d’air dans le récipient de milieux, veillez à ne pas obstruer les bouchons sur le raccord
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Quantité | 100/boîte |
| Dimensions | 50 × 50 mm |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Mousse de PUR |
| Type de produit | Bouchon |