Learn More
BRAND™ Entonnoirs en verre à stries intérieures
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
70mm
80mm
100mm
150mm
Unit Size:
10 pièces
Description
- Rebord supérieur poli au feu et rodé
- Tige courte
- Coudés à 60°
- Fournis par boîtes de 10
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 70mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Angle | 60° |
| À utiliser avec (application) | Filtration rapide |
| Longueur (métrique) du tube | 70mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Type de produit | Entonnoir |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction