Learn More
Memmert™ Unité encastrée sans fentes d’air
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cadre en acier inoxydable qui couvre l’écart
- Entre l’étuve et l’ouverture murale
- Accessoires
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPP750eco |
| Matériau | Acier inoxydable |