Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™
Tubulure à 2 arrêts spécifique pour les acides concentrés et les solvants corrosifs. La tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0135A
Code produit. 15319760
  • 195.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Grande résistance chimique.
  • Faible perméabilité aux gaz.
  • Vaste plage de températures.
  • Durée de vie limitée.
  • Ne doit pas être utilisée pour les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
  • Applications
    • Acides : excellente
    • Solutions alcalines : excellente
    • Solvants : limitée
    • Pression : déconseillée
    • Vide : bonne
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Foire
  • Stérilisation : Non recommandé.
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
Spécification
FDA 21 CFR175.300
Code couleur : Orange-Orange
Fluran F-5500-A
18 cm
Acides concentrés et solvants corrosifs.Tubulure à deux arrêts pour cassettes CA.
-31°C
Acides, alcalis
CO2 38, O2 14, N2 5
Noir
204°C
Tubulure à 2 arrêts
0,89 mm
2,73 mm
0,92 mm
Pour cassettes CA
12 unités/boîte
Dia. int. de 0,89mm, dia. ext. de 2,73 mm
Durée de vie limitée.
Bon