Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™
Tubulure à 2 arrêts spécifique pour les acides concentrés et les solvants corrosifs. La tubulure à 2 arrêts HCA F-5500-A Fluran™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SC0140
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grande résistance chimique.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Vaste plage de températures.
- Durée de vie limitée.
- Ne doit pas être utilisée pour les denrées alimentaires, les boissons et les médicaments.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Foire
- Stérilisation : Non recommandé.
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
Fluran F-5500-A | |
0,92 mm | |
-31°C | |
Dia .int. de 1,52 mm, dia. ext. de 3,36 mm | |
Durée de vie limitée | |
Bon | |
Tubulure à 2 arrêts |
Code couleur : Jaune-Bleu | |
18 cm | |
Acides concentrés et solvants corrosifs. Cassettes CA. | |
12 unités/boîte | |
CO2 38, O2 14, N2 5 | |
Noir | |
204°C |