Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tuyau de pompe à 2 arrêts Fluran™ F-5500-A
Offre un service continu à des températures pouvant atteindre 204°C (400°F) La tubulure de pompe à 2 arrêts F-5500-A Fluran™ Saint Gobain Performance Plastics™ présente une excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, aux huiles, aux carburants et aux solvants.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070651-07
Code produit. 12393840
  • 157.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assure un service continu à des températures pouvant atteindre 204°C (400°F)
  • Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs, aux huiles, aux carburants et aux solvants
  • Résiste à l’’ozone, à la lumière du soleil et aux intempéries
  • La couleur noire opaque permet de protéger les liquides photosensibles.
Applications :
  • Systèmes de récupération des solvants
  • Équipements de surveillance des procédés
  • Pompage péristaltique des acides concentrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange / jaune
0,03 in
Fluran
2,46 mm
178 mm
0,85 mm
12/boîte
400°F
Pump Tubing
0,76 mm
0.1 in.
7 in.
0.03 in.
Pour les environnements critiques, tels que les conduites de liquide de nettoyage à sec et les systèmes de récupération des solvants.
Noire opaque
204°C