Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 10 μm, yellow-green fluorescent (505/515), for blood flow determination
Code produit. 11534846
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
Code produit. 11534846
Marque: Invitrogen™ F8836
Microsphères en polystyrène FluoSpheres™, 10 μm, jaune-vert fluorescent (505 / 515), pour la détermination du débit sanguin
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec une variété de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles très fluorescentes qui montrent généralement peu ou pas de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’éclairage intense requis pour la microscopie par fluorescence.
Les microsphères FluoSpheres™ de la plage de dimension de 10 à 15 μm ont été conçues spécifiquement pour les études régionales de débit sanguin dans les tissus et organes. Généralement pour ce genre d’études, les microsphères sont d’abord injectées aux endroits souhaités dans l’appareil circulatoire avant de venir se loger dans les capillaires, où elles peuvent être extraites et la fluorescence quantifiée. L’utilisation de microsphères fluorescentes élimine les risques de rayonnement et les obstacles d’élimination associés aux microsphères radiomarquées. Plusieurs microsphères FluoSpheres™ (jusqu’à sept ou plus avec une bonne correction spectrale), en circulation simultanée, peuvent être distinguées. Les microsphères qui ont été perfusées ou injectées dans les tissus et les organes conservent leur fluorescence suite aux coupes histologiques sériées. Nos microsphères FluoSpheres™ servant à déterminer le débit sanguin, disponibles en onze couleurs fluorescentes dissociables, sont également compatibles avec les systèmes d’analyseurs de débit sanguin qui effectuent des extractions et des analyses automatisées.
Caractéristiques des microsphères FluoSpheres™ :
  • Marquage (Ex / Em) : Jaune-vert fluorescent (505 / 515)
  • Diamètre nominal de la microbille : 10 μm
  • Surface de couplage : Carboxylate
    Caractéristiques de la surface de couplage au carboxylate
    Les microbilles au carboxylate modifié FluoSphères™ ont une densité élevée d’acide carboxylique suspendu sur leur surface, ce qui les rend adaptées au couplage covalent de protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles tels que l’EDAC.
    Options de microsphères fluorescentes FluoSpheres™
    En plus des microsphères pour les études de flux sanguin, étudiez notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes. Parmi ces produits, vous trouverez des billes avec ces variations :
  • Dix couleurs fluorescentes
  • Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
  • Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
  • Microsphères qui sont en outre pré-couplées avec de la streptavidine, de la NeutrAvidin, de la biotine, de l’europium et du platine
    Options de microsphères non colorées
    Nous proposons également des centaines de choix pour les microsphères sans surfactant™ UltraClean pour la recherche et les applications commerciales.
    Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
    Nous préparerons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 3,6 x 106 microbilles ⁄ ml
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
    Couleur Jaune-vert
    Matériau Polystyrène
    Type de produit Microsphère
    Gamme de produits FLUOSPHERES
    Quantité 10 mL
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Diamètre (métrique) 10 μm
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Corrección del contenido de un producto
    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
    Título del producto
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado