Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Réalisez la fluorescence la plus brillante grâce aux microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate, disponibles dans différentes couleurs et tailles de particules.
Marque: Invitrogen™ F8784
604.20 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Description
Exécutez facilement cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS, immunodosage et autres applications de laboratoire grâce à notre vaste sélection de microsphères FluoSphere modifiées au carboxylate. Les microbilles FluoSphere peuvent être utilisées pour l’adsorption passive ou active, le couplage covalent de protéines, d’acides nucléiques et de biomolécules pour les applications de capture de particules. Les microsphères FluoSphere sont chargées avec des colorants fluorescents exclusifs, ce qui en fait les microsphères les plus brillantes disponibles.
Visualisez la fluorescence la plus brillante pour les applications de laboratoire, notamment la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, le HTS, le HCS et le traçage cellulaire, grâce à nos microsphères FluoSphere au carboxylate modifié, fabriquées à partir de microsphères en polystyrène et chargées avec différents colorants exclusifs. Grâce à des méthodes de coloration spécialisées, toutes les molécules de colorants fluorescents sont contenues à l’intérieur de chaque microsphère en polystyrène, au lieu de se trouver à la surface des microbilles. Cet environnement protecteur dans les microbilles protège le colorant contre les effets environnementaux préjudiciables, tels que le photoblanchiment. Nos microsphères au carboxylate modifié sont revêtues d’un polymère hydrophile contenant plusieurs acides carboxyliques pour l’adhérence covalente des ligands. Une variété de tailles de particules sont disponibles pour différentes utilisations et expériences de recherche.Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscopie par fluorescence | |
Microsphère au carboxylate modifié | |
FLUOSPHERES™ | |
Carboxylate |
Rouge du Nil | |
Polystyrène | |
535/575 nm | |
10 mL | |
0,02 μm |