Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 1.0 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. Nos microbilles Molecular Probes™ FluoSpheres™ sont fabriquées à l’aide de polystyrène ultra-propre de haute qualité et sont chargées avec plusieurs de nos colorants exclusifs pour créer des microbilles hautement fluorescentes présentant généralement pas ou peu de signes de photoblanchiment, même lorsqu’elles sont excitées par l’illumination intense requise pour la microscopie par fluorescence. Différentes modifications de surface sont disponibles pour faciliter le couplage de diverses molécules et protéines à la surface de la microbille.
Caractéristiques de la microsphère FluoSpheres™
Marquage (Ex / Em) : Jaune-vert (505 / 515)
Diamètre nominal de la microbille : 1,0 μm
Surface de couplage : Amine
Solides : 2 %
Spécifications des diverses surfaces de couplage FluoSpheres™
Les microbilles modifiées au carboxylate FluoSpheres™ affichent une densité élevée d’acides carboxyliques pendants sur leur surface, ce qui les rend compatibles avec le couplage covalent des protéines et d’autres biomolécules contenant des amines à l’aide de réactifs carbodiimides hydrosolubles, tels que l’EDAC.
Les microbilles de sulfate FluoSpheres™ sont des particules relativement hydrophobes qui absorbent passivement et de manière quasi irréversible presque toutes les protéines, y compris l’albumine, les IgG, l’avidine et la streptavidine.
Les microbilles en aldéhyde-sulfate FluoSpheres™ présentent des groupes d’aldéhydes de surface ajoutés, conçus pour réagir avec les protéines et d’autres amines dans des conditions très douces.
Les microbilles modifiées par des amines FluoSpheres™ peuvent être couplées à une grande variété de molécules réactives aux amines, notamment les esters succinimidyliques et isothiocyanates d’haptènes et de médicaments ou les acides carboxyliques de protéines, à l’aide d’un carbodiimide soluble dans l’eau
Principales applications des microsphères
Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
Choix pour les microsphères fluorescentes FluoSpheres™
Parmi notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes, les microbilles sont présentées avec ces variations :
Dix couleurs fluorescentes
Diamètres nominaux de microbille : 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm et 15,0 μm
Quatre modifications de surface pour le couplage des protéines : carboxylate, sulfate, aldéhyde-sulfate, amine
Microsphères qui sont en outre pré-couplées avec de la streptavidine, de la NeutrAvidin, de la biotine, de l’europium et du platine
Options de microsphères non colorées
Nous proposons également des centaines de choix pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ pour la recherche et les applications commerciales.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Nous préparerons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Caractéristiques de la microsphère FluoSpheres™
Spécifications des diverses surfaces de couplage FluoSpheres™
Principales applications des microsphères
Choix pour les microsphères fluorescentes FluoSpheres™
Parmi notre offre complète de produits de microsphères fluorescentes, les microbilles sont présentées avec ces variations :
Options de microsphères non colorées
Nous proposons également des centaines de choix pour les microsphères sans surfactant UltraClean™ pour la recherche et les applications commerciales.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Nous préparerons des commandes personnalisées sur demande. Par exemple, les microbilles FluoSpheres™ peuvent être préparées avec des intensités inférieures à celles de notre sélection standard, une caractéristique attrayante dans certaines applications multicolores. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière. |
| Couleur | Vert jaune |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Microsphère |
| Gamme de produits | FLUOSPHERES |
| Quantité | 5 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Modification de surface | Amine |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |