Learn More
Thermo Scientific™ Fluoroskan™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Doté d’excellentes performances optiques, le fluo-luminomètre pour microplaques Fluoroskan FL est idéal pour les dosages fluorimétriques et luminométriques liés aux sciences de la vie. Le fluo-luminomètre Fluoroskan FL offre un de vaste possibilités en termes de formats de plaques et de vitesses de lecture de plaque rapides, et jusqu’à trois distributeurs.
• Sensibilité élevée pour la lecture dessus / dessous
• Vitesse de lecture rapide essentielle pour les applications cinétiques
• Distributeurs intégrés pour l’initiation précise des réactions cinétiques
• Logiciel Thermo Scientific SkanIt puissant et facile à utiliser
Sensibilité élevée pour la lecture dessus / dessous
L’utilisation d’optiques d’éclairage direct sans fibre pour la lecture dessus / dessous permet une sensibilité élevée, une large gamme dynamique et des résultats précis et précis pour les plaques à 6-384 puits.
Vitesse de lecture rapide essentielle pour les applications cinétiques
Le fluoromètre et le luminomètre pour microplaques Fluoroskan FL sont capables de lire une plaque à 96 puits en seulement 18 secondes, ce qui est essentiel pour les applications cinétiques. La mesure fluorimétrique de la GFP et la mesure luminométrique de la luciférase dans le même puits s’effectuent rapidement grâce à la polyvalence de programmation des dosages.
Distributeurs intégrés pour l’initiation précise des réactions cinétiques
Le fluo-luminomètre pour microplaques Fluoroskan FL peut être équipé d’un maximum de trois distributeurs de réactifs*, à utiliser pendant les dosages cinétiques rapides, comme les dosages à flux de Ca2+. Les distributeurs intégrés prennent en charge la lecture et la distribution simultanées, permettant ainsi la surveillance des mesures cinétiques rapides dès le début de la réaction. Le volume mort et le backflush très faibles facilitent la conservation des réactifs.
* La mise à niveau vers un troisième distributeur doit être effectuée par un technicien de service
Logiciel SkanIt puissant et facile à utiliser
Avec une configuration visuelle du flux de travaux, le logiciel SkanIt est rapide et facile à apprendre. En plus de fonctions d’exportation, il permet d’analyser facilement les données (avec tout un ensemble de calculs intégrés, comme la soustraction du blanc, la création de courbes standard, la classification, le contrôle qualité, les analyses cinétiques). Chaque utilisateur peut installer le logiciel Skanlt sur son propre ordinateur pour paramétrer les dosages et analyser les données.
Comprend :
le logiciel Skanlt pour PC et les paires de filtres suivantes (excitation / émission) : 355 nm/460 nm, 485 nm/538 nm. Grand choix de filtres supplémentaires disponibles sur demande.
Applications :
Dosages à flux de Ca2+, prolifération cellulaire, cytotoxicité, adhérence cellulaire, quantification d’acides nucléiques, dosages de gènes rapporteurs, dosages d’hybridation, canaux ioniques, dosages FRET, immunoessais, activité enzymatique, quantification bactérienne, phagocytose, dosages d’oligonucléotides
Spécification
Spécification
| Compatibilité | Automate |
| Type de détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) |
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 po.) |
| Température de l’incubateur | Température ambiante +3°C jusqu’à 45°C |
| Interface | Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt) |
| Source lumineuse | Lampe halogène quartz |
| Vitesse de mesure | 18 s pour plaque à 96 puits |
| Technologie de mesure | Intensité de fluorescence, luminescence |
| Type de plaques | Plaques de 6 à 384 puits |
| Gamme de produits | Fluoroskan |
| Afficher plus |