Learn More
Thermo Scientific™ Additional Dispenser Kit for Fluoroskan Ascent™ FL Microplate Fluorometer and Luminometer
Effectuez un certain nombre d’applications de recherche fluo-luminométrique grâce au Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL, qui offre une vitesse de lecture rapide et une lecture dessus / dessous des plaques.
Marque: Thermo Scientific™ 2805630
Description
Effectuez un certain nombre d’applications de recherche fluorométrique et luminométrique grâce au fluoromètre et au luminomètre pour microplaques Thermo Scientific™ Fluoroskan Ascent™ FL qui présente des formats de plaques polyvalents, une vitesse de lecture rapide des plaques, une lecture dessus / dessous des plaques et jusqu’à trois distributeurs. Compact et robuste, les excellentes performances optiques de cet appareil lui permettent également de fonctionner idéalement pour les applications de recherche en sciences de la vie.
Vitesse de lecture rapide :
- Lit une plaque de 96 puits en 15 secondes seulement, un atout majeur pour les applications cinétiques
- Mesure combinée de la GFP fluorométrique et de la mesure luminométrique de la luciférase dans le même puits, grâce à une programmation polyvalente des dosages.
Distributeurs intégrés pour un suivi précis des réactions de cinétique :
- Équipé d’un maximum de trois distributeurs de réactifs pour les tests cinétiques rapides, tels que le flux de Ca2+
- Prend en charge la distribution et la lecture de manière simultanée, permettant ainsi la surveillance des mesures cinétiques dès le début de la réaction
- Volume mort très faible et capacité de backflush pour conserver les réactifs onéreux
Sensibilité élevée pour la lecture dessus / dessous :
- Optique à transmission 100% air pour la lecture dessus / dessous
- Sensibilité élevée, vaste plage dynamique et résultats exacts et précis pour microplaques de 1 à 384 puits
Spécialement conçu pour l’automatisation :
- Lit des plaques allant jusqu’à 384 puits pour un meilleur débit des tests
- S’intègre facilement aux systèmes automatisés
Comprend :
Logiciel d’ordinateur et paires de filtres : Excitation : 355 nm/émission : 460 nm, excitation : 485 nm/émission : 538 nm. Autres filtres disponibles sur demande
Recommandé dans les cas suivants :
Analyses de flux calcique Ca2+ ; Prolifération cellulaire ; Cytotoxicité, Adhérence cellulaire ; Quantification d’ADN ; Analyses de gènes rapporteurs ; Analyses d’hybridation ; Canal ionique ; Quantification de produits PCR ; Dosages FRET ; Dosages BRET, Dosages de sondes moléculaires ; Immunodosages ; Activité enzymatique ; Quantification bactérienne ; Phagocytose ; Analyses d’oligonucléotides
Spécification
Kit distributeur supplémentaire | |
Fluoroskan™ Ascent, Fluoroskan™ Ascent FL | |
Fluoroskan Ascent™ |