Learn More
Acide fluosilicique, 35 %, technique, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Spécification
CAS | 16961-83-4 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Formule moléculaire | F6H2Si |
Numéro MDL | 36289 |
Synonyme | hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure |
Clé InChI | OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P |
SMILES | [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F |
Nom IUPAC | Hexafluorosilicon(2 -);hydron |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.091 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Fluorosilicic acid, 35%
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Fluorosilicic acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide fluosilicique, 35 %, technique, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu