Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
Description
Le milieu Gibco™ FluoroBrite™ DMEM est caractérisé par une fluorescence de fond comparable à celle du PBS et inférieure de 90 % à celle émise par le milieu DMEM standard sans rouge –de phénol. Formulé pour contenir les nutriments requis aux cultures cellulaires courantes lorsqu’il est supplémenté par du sérum de veau fœtal à 10 % et 4 mM de L-glutamine ou le supplément GlutaMAX™, le milieu FluoroBrite™ DMEM améliore le rapport signal-bruit des fluorophores, permettant aux chercheurs de visualiser tous les évènements fluorescents, même les plus faibles, dans un environnement qui stimule une santé cellulaire optimale. Autres caractéristiques :
• Amélioration du signal de fluorescence pendant
•l’imagerie de cellules vivantes
Basé sur le milieu DMEM pour aider à préserver la santé des cellulesLa microscopie à fluorescence de cellules vivantes est une technique essentielle pour la visualisation d’événements biologiques fondamentalement importants et physiologiquement pertinents. Le défi majeur avec cette technique est de parvenir à observer les fluorophores faibles sans endommager les cellules et sans provoquer de photoblanchiment ni de changements de la santé cellulaire non désirés. Le milieu FluoroBrite™ DMEM contribue à régler ces problèmes.
Spécification
Spécification
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Haute teneur en glucose |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans HEPES, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Quantité | 10 x 500 mL |
| Afficher plus |