Learn More
Thermo Scientific™ Particules enrobées de streptavidine fluorescentes Fluoro-Max
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Simplifiez le processus de liaison avec un réactif de liaison universel en utilisant des particules enrobées de streptavidine fluorescentes Thermo Scientific™ Fluoro-Max dans une variété d’applications telles que le diagnostic clinique, les études immunologiques / histologiques et dans le domaine de la recherche. Dotées d'un vaste déplacement de Stokes, les particules de chélate d’europium évitent les interférences non spécifiques provoquées par la fluorescence. Elles sont également parfaitement adaptées aux tests quantitatifs rapides à membrane, aux tests hétérogènes, aux tests de luminescence, aux applications de recherche, aux études de la phagocytose, aux marqueurs de surface cellulaire et à la détermination de la taille des pores.
- Les particules fluorescentes Fluoro-Max sont obtenues en colorant les particules de carboxylate modifié OptiLink au chélate d’europium
- Spécialement conçues pour les applications fluorimétriques automatisées ou à membrane
- Disponibles dans les diamètres standard de 0,1 μm, 0,2 μm et 0,3 μm
- Colorées dans la masse pour empêcher la lixiviation du colorant et garantir une immunoréactivité de surface maximale
Avantages des particules fluorescentes Fluoro-Max
- Lient les ligands sans interférence de colorant
- Surface sans colorant pour le couplage
- Grande capacité de liaison aux protéines
- Absorbent facilement les protéines
- Optimisent les tests en contrôlant la sensibilité, la spécificité et la stabilité
- Teneur en acide optimisée
Recommandé dans les cas suivants :
Diagnostics cliniques, biologie moléculaire et tests à flux latéral, de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
Spécification
Spécification
| Additif | 0,05 % d’azoture de sodium |
| Propriété de liaison | Streptavidine |
| Concentration | 1 % de matières solides |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérez (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne le congelez pas. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
| Contenu | Microsphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau |
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (application) | Études immunohistologiques |
| Matériau | Polystyrène ou polystyrène avec surface greffée en copolymère recouverte de streptavidine |
| Type de produit | Particule fluorescente |
| Type de colorant | Chélate d’europium |
| Afficher plus |