Learn More
Thermo Scientific™ Particules enrobées de streptavidine fluorescentes Fluoro-Max
Code produit. 11854992 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
100 mL
Conditionnement:
100mL
1mL
5mL
Code produit. 11854992
Marque: Thermo Scientific™ 29470701010150
Simplifient le processus de liaison avec un réactif de liaison universel.
Simplifiez le processus de liaison avec un réactif de liaison universel en utilisant des particules enrobées de streptavidine fluorescentes Thermo Scientific™ Fluoro-Max dans une variété d’applications telles que le diagnostic clinique, les études immunologiques / histologiques et dans le domaine de la recherche. Dotées d'un vaste déplacement de Stokes, les particules de chélate d’europium évitent les interférences non spécifiques provoquées par la fluorescence. Elles sont également parfaitement adaptées aux tests quantitatifs rapides à membrane, aux tests hétérogènes, aux tests de luminescence, aux applications de recherche, aux études de la phagocytose, aux marqueurs de surface cellulaire et à la détermination de la taille des pores.
Lorsqu’elles sont excitées par la lumière UV à sa longueur d’onde d’absorbance maximale de 333 nm, les particules de chélate d’europium émettent une luminescence de 613 nm à longue durée de vie d’environ 0,5 milliseconde, ce qui représente près de 10 000 à 100 000 fois la durée de vie de la plupart des fluorophores. Cette très longue durée de vie permet l’application des particules d’europium à la fluorescence en temps différé et peut réduire les limites de détection des analyses de fluorescence de nombreux ordres de grandeur par élimination des interférences d’arrière-plan provenant d’une fluorescence de matrice à faible durabilité.
  • Obtenues en colorant les particules Thermo Scientific™ OptiLink™ de carboxylate modifié avec du chélate d’europium
  • Spécialement conçues pour les applications fluorimétriques automatisées ou à membrane
  • Disponibles dans les diamètres standard de 0,1 μm, 0,2 μm et 0,3 μm
  • Colorées dans la masse pour empêcher la lixiviation du colorant et garantir une immunoréactivité de surface maximale
Avantages des particules fluorescentes Fluoro-Max
  • Se lient aux ligands sans interférence due au colorant
  • Surface sans colorant pour le couplage
  • Grande capacité de liaison aux protéines
  • Adsorbent facilement les protéines
  • Optimisent les tests en contrôlant la sensibilité, la spécificité et la stabilité
  • Teneur en acide optimisée
Recommandé dans les cas suivants :
  • Diagnostics cliniques
  • Biologie moléculaire
  • Débit latéral, tests de turbidimétrie et d’agglutination sur lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Azoture de sodium à 0,05 %
Propriété de liaison Streptavidine
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
Contenu Microsphères fluorescentes en polystyrène teint rouge dans l’eau
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Études immunohistologiques
Matériau Polystyrène ou polystyrène avec surface greffée en copolymère recouverte de streptavidine
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Chélate d’europium
Comprend Notice contenant le certificat d’analyse
Zone de parking Liaison à la biotine ∼1 000 pmol/mg.
Densité des particules 1,06 g/cm³
Quantité 5 ml
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Modification de surface Streptavidine
Uniformité <5 % CV
Diamètre (métrique) moyen 0,3 μm
Diamètre (métrique) nominal 0,3 μm
Diamètre (métrique) 0,3 μm