Learn More
Sel de sodium de fluorescéine, indicateur, 98,5 à 100,5 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Fluorescein Sodium Salt |
Point de fusion | >300°C |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3833041 |
Poids de la formule | 376.27g/mol |
Pourcentage de pureté | 98.5 to 100.5% |
Qualité | Indicateur |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Couleur | Rouge |
Quantité | 100 g |