Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacétate de fluorescéine, 97 %, pur
Code produit. p-3523452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10134450
Marque: Thermo Scientific Chemicals 191660050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 596-09-8
Formule moléculaire C24H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 416.39
Numéro MDL MFCD00005062
Clé InChI CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
CID PubChem 65047
Nom IUPAC Acétate de (6-acétyloxy-3-oxospiro[2-benzofurane-1,9’-xanthène]-3’-yl)
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescein diacetate
Point de fusion 200.0°C to 205.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 19,227
Poids de la formule 416.39
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline