Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescéine
23.92€ - 754.76€
Identifiants chimiques
CAS 2321-07-5
Formule moléculaire C20H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 332.31
Numéro MDL MFCD00005050
Clé InChI GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16850
ChEBI CHEBI:31624
Nom IUPAC 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10700795
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
119240250
25 g Flacon en verre
23.92€
25g
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10020980
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
119241000
100 g Flacon en verre
58.49€
100g
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10070940
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119245000
500 g Flacon en verre
205.02€
500g
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11936941
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
119240025
2.5 kg Bouteille en plastique
754.76€
2.50kg
Expédition estimée: 15-01-2025
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
2321-07-5
332.31
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:31624
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
C20H12O5
MFCD00005050
16850
3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
Spécification
Fluorescein
2321-07-5
MFCD00005050
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
332.31
CHEBI:31624
Pures
314.0°C to 316.0°C
C20H12O5
19, V,6, 456
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un
16850
332.3
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-031-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LM5075000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Fluorescein