Learn More
Fluorescamine, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11946201
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38183-12-9
Formule moléculaire C17H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 278.26
Numéro MDL MFCD00005928
Clé InChI ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 37927
Nom IUPAC 4'-phenyl-3H,3'H-spiro[2-benzofuran-1,2'-furan]-3,3'-dione
SMILES O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluorescamine
Point de fusion 155.0°C to 157.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 278.26
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 900 (235nm, ether) min.
Couleur Jaune
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Fluorescamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.