missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluopyram, MedChemExpress

Code produit. 16465676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16465676

Marque: Medchem Express HY119459

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.

Fluopyram is a succinate dehydrogenase inhibitor fungicide, inhibits the growth of F. virguliforme isolates with mean EC50 of 3.35 μg/mL.

Spécification

Nom chimique ou matériau Fluopyram
Forme physique Solid
CAS 658066-35-4
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H11ClF6N2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (315.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(CCNC(C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)=O)N=C1
Poids moléculaire (g/mol) 396.71
Poids de la formule 396.71
Pourcentage de pureté 97.09%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis