Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage de calcium Fluo-4 Direct™
Code produit. 10033614
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10033614
Marque: Molecular Probes™ F10472
Kit d’essai de calcium Fluo-4 Direct™
Le kit de dosage du calcium Fluo-4 Direct™ a été formulé pour fournir un dosage du calcium fluorescent et homogène qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Se charge facilement dans les cellules 
2. Permet d’obtenir une grande fenêtre de dosage et
3. Supprime la fluorescence de fond générée à partir de l’indicateur de calcium dans un milieu complet avec peu d’impact sur la fluorescence cellulaire spécifique
Cette formulation avancée permet d’exécuter L'essai dans un format d’addition simple uniquement en présence de milieux contenant du sérum. Fluo-4 Direct™ constitue la troisième nouveauté de la famille Fluo-4 de réactifs de détection du calcium. Fluo-4 AM et Fluo-4 NW nécessitent tous deux l’élimination des milieux avant la détection par dosage, mais le Fluo-4 NW améliore le confort d’utilisation en incluant le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules. Le kit de dosage du calcium Fluo-4 Direct™ est semblable au Fluo-4 NW en ce qu’il est formulé avec le réactif PowerLoad™ afin de faciliter le chargement des cellules, mais il est unique en ce qu’il peut être utilisé en présence de milieux de culture complets et qu’il supprime efficacement la fluorescence du fond sans sacrifier la fluorescence cellulaire spécifique générée lors du dosage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage
  • Réactif de dosage direct™ du calcium Fluo-4 de 100 ml (composant A)
  • 2 × 77 mg de probénécide (composant B)
  • Tampon de dosage direct de calcium Fluo-4 Direct™ de 200 ml (composant C)
  • Conserver à ≤-20°C. À déshydrater et à tenir à l’abri de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage du calcium
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, microscope à fluorescence, instrument à haut contenu, lecteur HTS, lecteur de microplaques, imageur fluorescent, Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu, Lecteur HTS, Lecteur de microplaques, Imageur fluorescent
Type de produit Kit de dosage du calcium
Type de colorant Fluorescent à base de colorants
Emission Visible
Forme Poudre
Modification Produits chimiques
Gamme de produits Molecular Probes
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Localisation subcellulaire Noyau, organites, cytoplasme