Learn More
Meptyldocap, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 131-72-6 |
| Densité | 1.1 g/cm3 |
| Point d’ébullition | 138°C to 140°C |
| Industry Type | FONGICIDES ET BACTÉRICIDES |
| Quantité | 25 mg |
| Qualité | Étalon analytique |