Learn More
Inhibiteur de la Flt-3, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15436419
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 15436419
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J64484.MF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301305-73-7
Formule moléculaire C18H20N2O4S, C18H20N2O4S
Synonyme 2-(3,4-Dimethoxybenzoylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Spécification
Quantité 50 mg
Description Blanc
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé thienylcarboxamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de Flt-3 puissant, compétitif de l’ATP et hautement sélectif
Poids de la formule 360.43g/mol
Sensibilité Light Sensitive
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre
Clé InChI FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(OC)C=C(C=C1)C(=O)NC1=C(C(N)=O)C2=C(CCCC2)S1
Nom IUPAC 2-(3,4-dimethoxybenzamido)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 360.43