Learn More
Masterflex™ Tubes à débit
119.00€
Spécification
Type | Tube |
---|---|
Précision | ± 2 % (pleine échelle) |
Pression nominale | 200 psi |
Raccordements | NPT(F) 1/8 po |
À utiliser avec (application) | Tube à débit pour air avec mesure directe |
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit d’air | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15287218
|
Masterflex™
32047-70 |
25°ml/min. |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15277218
|
Masterflex™
32047-50 |
2,5S CFH |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Tube | |
200 psi | |
Tube à débit pour air avec mesure directe | |
± 0,25% |
± 2 % (pleine échelle) | |
NPT(F) 1/8 po | |
150 mm | |
121°C |