Learn More
WTW™ Récipient à débit continu pour cellules de conductivité
Les récipients à débit pour les cellules de mesure de la conductivité WTW sont parfaitement conçus pour effectuer des mesures sans interférence du dioxyde de carbone dans l’air ou pour examiner la conductivité des solutions dans les circuits fermés. La surpression dans le système ne doit pas dépasser 0,5 bar.
Marque: WTW™ 302750
Description
Spécification
Récipient traversant | |
18mm |