Learn More
OHAUS™ Pince de contrôle du débit
Pince de contrôle du débit OHAUS™ dans une variété de styles, de matériaux et de tailles.
Marque:  OHAUS™ 30392210
Code produit. 15742259
  • 30.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçue pour saisir et positionner en toute sécurité les appareils de laboratoire
  • Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
  • Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
  • Disponible en simple ou double ajustement en zinc ou en acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pince polyvalente
Pince, contrôle de débit, robinet de tuyau, CLF-HKRGZ
2,44 po
de 0 à 17 mm
37,00 mm
Nickelé
62,000 mm
37 mm
1,46 po
Robinet de tuyau
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers