Learn More
De Buyer™ Pelle à farine en polypropylène blanc
Versez les produits secs avec la pelle à farine en polypropylène blanc De Buyer™, moulée en une seule pièce en polypropylène et engendrant une conception robuste en une seule pièce adaptée au lave-vaisselle.
19.82€ - 33.18€
Spécification
Type de produit | Pelle à farine |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Type de poignée | Moulée |
Modèle | Robuste |
Couleur | blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11922845
|
De Buyer™
4370.09 |
1 000 ml |
33.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11947844
|
De Buyer™
4370.02N |
250 ml |
19.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957844
|
De Buyer™
4370.05N |
500 mL |
26.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poignée moulée en PP et inséparable du reste de la pelle
- Conception en une seule pièce
- Adaptée au lave-vaisselle
Spécification
Pelle à farine | |
Moulée | |
blanc |
Polypropylène | |
Robuste |