Learn More
Florisil™, maille 100-200, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474927
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Florisil is employed for polyether adsorbent, which has applications of adsorption and decoloring, adsorbent in gas chromatography, in vitamin analysis, antibiotic processing, anti caking agent, used in cosmetics as talcum & baby powder, general modified plastics, mid-range insulation materials, EVA shoes material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le florisil est utilisé comme adsorbant de polyéther, qui a des applications d’adsorption et de décoloration, comme adsorbant en chromatographie en phase gazeuse, pour analyse de vitamines, traitement antibiotique, agent anti-écaillage, dans les cosmétiques comme le talc et la poudre pour bébé, les plastiques modifiés généraux, comme matériaux d’isolation de milieu de gamme et matériau pour chaussures EVA.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le fluorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1343-88-0
Formule moléculaire MgO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 100.39
Numéro MDL MFCD00078249
Clé InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Magnesium silicate
Spécification
Nom chimique ou matériau Florisil™
Quantité 1000 g
Dimensions de la maille 100 to 200 mesh
Informations sur la solubilité Insoluble in water.