Learn More
Florisil™, pour chromatographie, maille 60-100, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical F/1170/50
53.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Récipient de poudre en plastique | |
250 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Florisil™, pour chromatographie, maille 60-100, Fisher Chemical > 250 g, pot de poudre en plastique
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu