Learn More
Brady™ Socles
Use the Floor Stand for site identification.
Marque: Brady™ 241971
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Panneaux pré-imprimés
- Panneau de signalisation sur pied - Accès interdit
Spécification
Accès interdit | |
Rouge, noir sur jaune, Red on Yellow | |
Socle | |
Polyester |
Rectangle | |
660 mm | |
25.98 in. |