Learn More
Brady™ Socles
Click to view available options
Texte affiché:
Attention sol glissant
Avertissement de zone de travail
Zone à accès restreint
Conditionnement:
1 pièce
Description
- These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath.
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | HEAVY DUTY FLOORSTAND ZONE DE TRAVAIL |
| Texte affiché | Avertissement de zone de travail |
| Hauteur (impériale) | 25.98 in. |
| Hauteur (métrique) | 660 mm |
| Forme | Rectangle |
| Largeur (impériale) | 17.72 in. |
| Largeur (métrique) | 450 mm |
| Couleur | Noir, rouge, jaune, Red on Yellow |
| Matériau | En PP |
| Type | Socle |