Learn More
3M™ Doodlebug™ Kit de nettoyage Floor Edge
Les options de poignée pratiques offrent des solutions de nettoyage polyvalentes. Le crochet et le fond de la anse uniques intègrent des tampons, des éponges et des brosses 3M™ et Doodlebug™ sans utiliser d’adhésifs ou de pièces de fixation.
352.00€ - 408.00€
Spécification
Type de produit | Kit de nettoyage |
---|---|
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Nettoyage |
À utiliser avec (équipement) | Tampons, éponges et brosses Doodlebug™ |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17128560
|
3M™ Doodlebug™
7000002233 |
6473 K, Porte-tampon portatif |
352.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17169350
|
3M™ Doodlebug™
7100193869 |
6474 K, Porte-tampon à tête pivotante (pôle universel) |
408.00€
6 kits |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Idéal pour l’entretien des zones difficiles à atteindre
- Outil de nettoyage de sol efficace et polyvalent
- Utilisez le tampon blanc inclus pour les opérations de polissage et le tampon marron pour la déshybridation
- Les tampons sont hautement durables et faciles à nettoyer
Spécification
Kit de nettoyage | |
Marron | |
Nettoyage | |
Tampons, éponges et brosses Doodlebug™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Doodlebug™ Kit de nettoyage Floor Edge