Learn More
Digi-Sense™ Sondes à thermocouple flexibles à fil isolé
Code produit. p-8006897 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
max. (métrique):
–150 à 100°C
–150 à 649°C
-150°C à +482°C
-150°C à 148°C
–150°C à +1093°C
–150°C à +1100°C
–150°C à +204°C
–150°C à +427°C
–150°C à +482°C
–200°C à +311°C
–250°C à +1100°C
Modèle:
Mini sonde à collier de serrage type K ; câble tressé en acier inox 10 pieds avec connecteur de mise à la terre
Sonde de pénétration standard, type K ; 4 po, mini connecteur
Sonde de surface compacte type K 4.5 po, câble en fibre de verre / acier inox 5 pieds avec mini connecteur exposé
Sonde de type K isolée par des fibres de céramique à haute température, avec mini-connecteur, exposé
Sonde standard de type K, mini-connecteur, 5 po, dia. de pointe 093, mise à la terre, câble spiralé de 5 pi
Sonde thermocouple compacte, 4,5 po, mise à la terre ; Type K
Sonde thermocouple de pénétration compacte, 2,5 po, mise à la terre ; Type K
Sonde thermocouple flexible haute température de type K ; 12 po
Sonde tubulaire filetée type K en acier inoxydable, mini connecteur NPT(M) 1/4 po
Sonde tubulaire type K en acier inox, poignée, mini connecteur
Thermo-sonde amovible, 4 po, pénétration, Grnd ; type K
Thermo-sonde compacte de pénétration, L 2.5po, Grnd ; type K
Type de thermocouple : K
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11860000
Marque: Digi-Sense™ 0851665
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes. Les sondes thermocouples flexibles à fil isolé Digi-Sense™ Cole-Parmer™ sont idéales pour les mesures de température élevée ; elles peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides
Optimisez les lectures et la précision de la température pour une variété d’applications grâce à ces sondes.Les sondes thermocouples à fil isolé flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ sont idéales pour les mesures de température élevée et peuvent être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Toutes les sondes à fils isolés sont dotées d’un câble isolé droit mais ne présentent pas de manche. Les sondes isolées en fibre de verre et en céramique possèdent des jonctions exposées ; À utiliser pour les applications à haute température. L’utilisation de sondes à jonction exposée avec des solutions aqueuses est déconseillée (les sondes à jonction exposée de type J rouillent lorsqu’elles sont exposées à l’humidité).
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet.
  • Sondes à fils isolés en fibre de céramique pour les mesures de température élevée.
  • Les sondes à usage général sont conçues pour être utilisées avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
À utiliser avec (équipement) Temperature Meters
max. (métrique) –150°C à +204°C
Type Thermo-sonde
Modèle Sonde de pénétration standard, type K ; 4 po, mini connecteur
Longueur (impériale) 4 in.
Longueur (métrique) 10,16 cm