Learn More
Asecos™ Tubes d’échappement flexibles
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Type de produit:
Tube d’échappement flexible
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Exhaust Fans |
| Type de produit | Tube d’échappement flexible |
| Diamètre (impériale) | 7.95 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur | 75 mm |