Learn More
BRAND™ Tube de décharge flexible avec vanne de recirculation destiné aux distributeurs Dispensette™ S, S Organic et S Trace Analysis
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une capacité nominale de 2, 5, 10 ml
Pour une capacité nominale de 25, 50, 100 ml
Diamètre (métrique) externe du col:
3 mm
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec poignée de sécurité
- Ne convient pas au HF
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une capacité nominale de 25, 50, 100 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) externe du col | 4,5 mm |