Learn More
Esculape Laboratoire™ Kit de premiers secours portatif dans une pochette rouge
Code produit. p-8001431
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
170 mm
Suffisant pour:
1 à 4 personnes
4 à 10 personnes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11778383
Marque: Esculape Laboratoire™ 7240107
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Administrez un traitement médical d’urgence grâce au kit de premiers secours portatif Esculape™ dans une pochette rouge. Il comprend les outils essentiels, les bandages et les composants de brûlure pour traiter immédiatement.
  • La compression de brûlure d’hydrogel aide à réduire l’enflure Tout en assurant un refroidissement immédiat, soulage la douleur et hydrate la peau.
  • Couverture de survie
  • Bandes, compresses, forceps, gants
Spécification
Profondeur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation professionnelle, les activités sportives ou les voyages
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Kit de premiers secours
Couleur Rouge
Comprend 1 couverture de survie, 2 sachets de 5 compresses, 1 emplâtre adhésif en rouleau de 5000 x 20 mm, 2 bandes de gaze de 3000 x 70 mm, 10 bandes adhésives, 4 pinces de fixation pour bandes, 3 compresses d’alcool, 3 compresses de chlorhexidine, 3 compresses anti-coups, 3 compresses pour piqûres de moustique, 1 paire de ciseaux, 1 pince à échardes, 2 paires de gants en vinyle, 1 guide
Suffisant pour 1 à 4 personnes
Largeur (métrique) 50 mm
Hauteur (métrique) 180 mm