Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure flexible en PE Flexelene™
Associe les excellentes qualités inertes des tubulures en PE à la flexibilité d'une tubulure plus souple
585.00€ - 940.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DEHP ; pharmacopée européenne ;3A ; ADCF ; USP ; NSF-51 ;NSF-61 ; FDA ; sans phtalate |
---|---|
Description | Exempte de plastifiant, duromètre 78 A, peut être utilisée avec les raccords cannelés. Tubulure Flexelene™ colorée disponible sur demande. |
Matériau | Flexelene |
Longueur totale (impériale) | 100 pieds |
Longueur totale (métrique) | 30,5 m |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11700469
|
Cole-Parmer™
96155-12 |
16 mm |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710469
|
Cole-Parmer™
96155-20 |
25,4 mm | N/A | ||||||
Description
- Idéal pour les applications avec des denrées alimentaires et des boissons, des instruments, le transfert d'eau pure, le conditionnement d'eau.
- Exempt de plastifiant, duromètre 78 A.
- Peuvent être utilisés avec les raccords cannelés.
- Résistance à l'abrasion, excellente compatibilité chimique, économique.
- Tubulure Flexelene colorée disponible sur demande.
- Produits avec des composés certifiés conformes aux normes internationales NSF 51 et 61, et aux normes de la FDA
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène.
Spécification
Sans DEHP ; pharmacopée européenne ;3A ; ADCF ; USP ; NSF-51 ;NSF-61 ; FDA ; sans phtalate | |
Flexelene | |
30,5 m | |
Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau, | |
Résistance à labrasion, excellente compatibilité chimique, économique. | |
Translucide | |
76°C |
Exempte de plastifiant, duromètre 78 A, peut être utilisée avec les raccords cannelés. Tubulure Flexelene™ colorée disponible sur demande. | |
100 pieds | |
3,175 mm | |
100 pi/boîte. | |
Oxyde d’éthylène | |
170°F |