Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 750 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
107.31€ - 1059.97€
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18078065
|
Proteintech
KFA107-50 |
50 Tests |
499.58€
50 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18009855
|
Proteintech
KFA107-200 |
100 Tests |
1059.97€
200 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18067265
|
Proteintech
KFA107-10 |
10 Tests |
107.31€
10 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
FlexAble CoraLite™ Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 750 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Especificaciones
Liquid |