Learn More
Proteintech™ FlexAble CoraLite™ Plus 650 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG
This Antibody Labeling Kit conjugates CoraLite™ 650 into Rabbit IgG antibodies.
Marque:  Proteintech™ KFA003-200
Code produit. 17711519
  • 889.00€ / 200 réactions
Expédition estimée: 22-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le kit de marquage d’anticorps FlexAble CoraLite™ Plus 650 pour IgG de lapin est un nouveau kit de marquage d’anticorps qui utilise un lien d’affinité pour conjuguer CoraLite™ Plus 650 dans n’importe quelle condition de tampon à des anticorps primaires IgG de lapin provenant de n’importe quel fournisseur.
  • Une réaction de marquage ne nécessite que 0,5 μg d’anticorps, quelle que soit la concentration d’anticorps
  • Marquez votre anticorps IgG de lapin en <10 minutes sans équipement supplémentaire
Spécification
Spécification
4 FlexLinker CoraLite™ Plus 650 de 50 μl pour IgG de lapin, 4 FlexQuencher de 100 μl pour IgG de lapin, 4 FlexBuffer de 500 μl, Manuel, Aimant de protocole
1 an à -20°C ou 6 mois à +4°C, éviter la lumière
IgG
200 x 0,5 μg Réactions
654 nm/674 nm
Lapin