Learn More
Proteintech FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble CoraLite Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
499.58€ - 1059.97€
Spécification
Format Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18084735
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA105-200
100 Tests
1059.97€
200 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
18044235
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA105-50
50 Tests
499.58€
50 réactions
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
Description
FlexAble CoraLite™ Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate CoraLite™ Plus 555 in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.
Specifications
Specifications
Liquid
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates