Learn More
Proteintech FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG
FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate Biotin in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier.
107.31€ - 1059.97€
Spécification
Format Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18079365
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA111-10
10 Tests
107.31€
10 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
18035505
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA111-200
100 Tests
1059.97€
200 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
18018075
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
KFA111-50
50 Tests
499.58€
50 réactions
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG is a novel antibody labeling kit that uses an affinity linker to conjugate Biotin in any buffer condition to Human IgG primary antibodies from any supplier. One labeling reaction requires only 0.5 μg of antibody - regardless of the antibody concentration. Label your Human IgG antibody in<10 min without any additional equipment.