Learn More
Euro Protection™ Chapeau polaire
Le chapeau polaire Euro Protection™ est fabriqué en tissu polaire épais de 300 g/m2, pour plus de chaleur.
13.00€ - 99.00€
Spécification
Type de produit | Charlotte |
---|---|
Matériau | Tissu polaire, 300 g/m2 |
Épaisseur | 300 gsm |
Comprend | Cordon pour serrage |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12008585
|
Euro Protection™
5COVEB |
Bleu marine |
13.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15804105
|
Euro Protection™
5COVEO |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- En polaire 100 % polyester, 300 g/m2
- Inclut un cordon de serrage noir pour une fermeture en toute sécurité
Spécification
Charlotte | |
Tissu polaire, 300 g/m2 | |
300 gsm | |
Cordon pour serrage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Euro Protection™ Chapeau polaire