Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 x 0.2 ml
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 x 0.5 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Specifications
Specifications
| Type de bouchon | Lid |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangular |
| Type | Boîte pour congélateur |
| Capacité | Tubes 81 x 0.5 ml |
| Comprend | Couvercle et séparateurs |
| Quantité | 10/boîte |
| Matrice de tubes | 9 x 9 |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 130 x 42 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction