Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
Marque: Fisherbrand™ HS120388
57.89 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
- Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
- Montage facile
- En polypropylène ondulé
- Plus résistantes que les boîtes en carton
- Insensible à l’humidité
- Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Couvercle | |
Polypropylène | |
Boîte pour congélateur KeepIT™-100 | |
Couvercle et diviseurs | |
5 x 5 | |
133 mm | |
75 mm | |
0,99 kg |
Bleu | |
Carré | |
25 (Tubes de 5 ml) | |
10/boîte | |
133 x 133 x 75 mm | |
133 mm | |
22,6 mm |