Learn More
Fisherbrand™ Boîtes plates pour congélateur
Code produit. 15326528 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Violet
Capacité:
16 (Tubes de 50 ml)
25 (Tubes de 5 ml)
36 (Tubes de 15 ml)
81 (tubes de 1,5 à 2 ml)
Tubes 144 x 0.2 ml
Tubes 144 × 0.2 ml
Tubes 81 x 0.5 ml
Tubes 81 × 0.5 ml
Matrice de tubes:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Dimensions (L x l x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15326528
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Elles ont une durée de vie plus longue que les alternatives en carton tout en réduisant les risques de formation de moisissure. Les boîtes de congélation plates Fisherbrand™ peuvent congeler et décongeler plusieurs fois sans problème.
  • Les cryoboîtes sont fournies en conditionnement plat, éliminant le fardeau de l’empilage et limitant ainsi l’espace nécessaire au stockage
  • Les boîtes s’adaptent aux racks pour congélateur standard
  • Montage facile
  • En polypropylène ondulé
  • Plus résistantes que les boîtes en carton
  • Insensible à l’humidité
  • Réduit considérablement les risques de formation de moisissures
  • Séparateurs fournis avec les boîtes
  • Stocker à des températures allant jusqu’à - 80°C
Spécification
Type de bouchon Lid
Couleur Bleu
Matériau Polypropylène
Forme Rectangular
Type Boîte pour congélateur
Capacité Tubes 144 × 0.2 ml
Comprend Couvercle et séparateurs
Quantité 10/boîte
Matrice de tubes 12 x 12
Dimensions (L x l x H) 133 x 130 x 30 mm
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) du puits 7.9 mm
Poids (métrique) 0.47 kg