Learn More
BTX™ Flat Tweezertrode Platinum Kit
Click to view available options
Autoclavable:
Non autoclavable
Conditionnement:
1 kit
Description
Applications:
- In vivo applications
- In utero and ex-vivo gene transfection
- Eletroporation therapy
- Electropchemotherapy
- Transdermal drug delivery
Compatability:
- ECM830
- ECM2001+
- Gemini X2
- Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (équipement) | ECM 830, ECM 2001, Gemini X2 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Méthode de stérilisation | Cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide. |
| Gamme de température (métrique) | 5°C to 40°C |
| Diamètre (impériale) | 0,04 in |
| Diamètre (métrique) | 1 mm |