Learn More
Euro Protection™ Masques à pliage à plat, FFP3 NR D SL
Click to view available options
:
19 g
Description
- Couche extérieure : Polypropylène SMS
- Filtre : Polypropylène électrostatique meltblown
- Couche intérieure : Polypropylène souple (SMS)
- Élastique de serrage réglable : Caoutchouc synthétique sans latex
- Pince-nez : Polyéthylène renforcé
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Matériau | Polypropylène SMS |
| Matériau de la couche de filtration | PP électrostatique fondu-soufflé |
| Sans latex | Oui |
| Matériau du serre-tête | Caoutchouc synthétique sans latex |
| Matériau (doublure) | Polypropylène souple (SMS) |
| Matériau du couvre-nez | Polyéthylène renforcé |
| Quantité | 20/boîte, 12 boîtes/carton |
| Poids (métrique) | 19 g |