Learn More
SCAT™ Couvercles à bride plate pour réacteurs en verre
La bride plate est généralement placée entre les deux brides à assembler, puis serrée avec les boulons pour créer une connexion sûre. Convient aux réacteurs en verre équipés d'une bride plate SCHOTT™.
162.00€ - 375.00€
Spécification
Type de produit | Flat Flange |
---|---|
À utiliser avec (application) | Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks |
À utiliser avec (équipement) | Glass Reactors |
Matériau | PTFE |
Code produit | Marque | Comprend | Type de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17859056
|
SCAT™
130061 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 3 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center | DN 60 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17849056
|
SCAT™
130060 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 1 x NPT 1/4 in. (f) Directly in Center, 2 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center | DN 60 |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17839056
|
SCAT™
130100 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center | DN 100 |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17819056
|
SCAT™
130102 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | DN 100 |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17809056
|
SCAT™
130101 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 3/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | DN 100 |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17899056
|
SCAT™
130150 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | DN 150 |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17829056
|
SCAT™
130151 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 2 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 3/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | DN 150 |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17869056
|
SCAT™
130152 |
1 x NPT 1/2 in. (f) Centered, 1 x NPT 1/2 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1 in. (f) Directly in Center, 1 x NPT 1/2 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Beside Center, 1 x NPT 1/4 in. (f) Vertical | DN 150 |
375.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le nom de 'bride plate' provient de la surface plane de la bague, contrairement à d'autres types de brides telles que la bride filetée ou la bride soudée. La bride plate permet de fixer solidement le couvercle au corps du réacteur et assure une étanchéité fiable pour éviter les fuites. Les brides plates sont généralement fabriquées conformément aux normes et standards internationaux tels que DIN 12214 ANSI, ASME ou API afin de garantir une compatibilité et une interopérabilité étendues. Les principales caractéristiques sont les suivantes
- Adaptation sur mesure en fonction de la norme : Compatible avec la norme DIN 12214 (bride plate de laboratoire). Nos produits sont parfaitement compatibles avec les réacteurs en verre et permettent une intégration sans faille.
- Construction facile : Nos produits sont faciles à assembler, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.
- Souple et extensible : Vous pouvez étendre nos produits de manière flexible pour répondre à vos besoins spécifiques et aux besoins futurs.
- PTFE comme matériau : Entièrement fabriqués en PTFE, nos produits offrent une résistance chimique universelle à une large gamme de produits chimiques, ce qui accroît leur polyvalence et leur fiabilité.
- Adaptation individuelle : Avec des fixations permettant d'utiliser des équipements existants avec des filetages rectifiés ou GL : Nos produits sont dotés d'accessoires pratiques qui permettent de les raccorder et de les utiliser facilement avec des équipements existants dotés de filets rectifiés ou de filets GL.
Une bride plate en PTFE est un type particulier de bride. Le PTFE est un matériau très durable qui présente une excellente résistance chimique et qui est souvent utilisé dans des applications industrielles exigeantes, en particulier dans des zones où des produits chimiques agressifs sont présents. Les brides plates sont disponibles dans différents matériaux en fonction des exigences du réacteur. Par exemple, elles peuvent être fabriquées en acier inoxydable, en acier au carbone, en PTFE ou en alliages spéciaux. Le choix du matériau approprié dépend de facteurs tels que le type de produits chimiques, l'exposition à la pression et à la température, et l'application spécifique. Dans l'ensemble, les brides plates sont des composants importants pour le raccordement sûr et fiable de tuyaux et de cuves dans diverses applications industrielles. Elles assurent une connexion robuste et une étanchéité efficace afin d'éviter les fuites et de garantir le bon fonctionnement de l'équipement.
Specifications
Flat Flange | |
Connection of Pipes and Vessels, Preventing Leaks | |
Glass Reactors | |
PTFE |