Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck and Two Angled Side Necks
212.00€ - 791.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
À utiliser avec (application) | Récipients de réaction |
Type de produit | Couvercle à bride |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10311560
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103264 |
110 mm | Bride de laboratoire 100 |
335.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10775695
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103241 |
95 mm | Bride de laboratoire 100 |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103464 |
150 mm | Bride de laboratoire 140 |
488.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103444 |
125 mm | Bride de laboratoire 150 |
468.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11572354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103544 |
150 mm | Bride de laboratoire 200 |
769.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103564 |
165 mm | Bride de laboratoire 200 |
791.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11542354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103111 |
75 mm | Bride de laboratoire 60 |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10192454
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103141 |
85 mm | Bride de laboratoire 60 |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipients de réaction | |
Couvercle à bride |