Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Couvercle dépoli plat avec col central et un col latéral incliné
168.54€ - 651.90€
Spezifikation
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
---|---|
À utiliser avec (application) | Récipients de réaction |
Type de produit | Couvercle à bride |
Produktcode | Marke | Comprend | Taille du bouchon | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Comprend | Taille du bouchon | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11572344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102214 |
Bride de laboratoire 100 | Col central (NS) : 29/32 et col latéral : 14/23 |
239.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10236409
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102244 |
Laboratory Flange 100 | Col central (NS) : 29/32 et col latéral : 29/32 |
216.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11582344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102264 |
Bride de laboratoire 100 | Col central (NS) : 45/40 |
278.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11512354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102544 |
Bride de laboratoire 200 | Col central (NS) : 29/32 |
628.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11502354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102464 |
Bride de laboratoire 150 | Col central (NS) : 45/40 |
418.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11592344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102444 |
Bride de laboratoire 150 | Col central (NS) : 29/32 |
390.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11522354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102564 |
Bride de laboratoire 200 | Col central (NS) : 45/40 |
651.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11552344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102111 |
Bride de laboratoire 60 | Col central (NS) : 14/23 |
168.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11562344
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06102141 |
Bride de laboratoire 60 | Col central (NS) : 29/32 |
178.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spezifikation
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
Récipients de réaction | |
Couvercle à bride |